Kolorimetri, spektrofotometriset värimittarit, Lovibond® PFXi 880 -sarja
Toimittaja: Tintometer
Lovibond® PFXi 880 Series
633-0231EA 15070 EUR
633-0231 633-0230 633-0229 633-0226 633-0225 633-0228 633-0227 633-0222 633-0233 633-0232 633-0224 633-0223
Kolorimetri, spektrofotometriset värimittarit, Lovibond® PFXi 880 -sarja
Kolorimetrit Transmittanssikolorimetrit
Automaattisten spektrofotometristen värimittarien sarja ruokaöljyjen, kemikaalien, petrokemian tuotteiden, polttoaineiden ja muiden läpinäkyvien tuotteiden värin objektiiviseen analysointiin. PFX880 -värimittarit ovat kestäviä laitteita, joissa on teräskotelointi ja joita voi käyttää laadunvarmistuslaitteina laboratoriossa tai ympärivuorokautiseen valvontaan tuotantoympäristössä. Näiden värimittarien antamien väritietojen tarkkuus ja toistettavuus varmistaa värimittausten yhdenmukaisuuden, mikä antaa käsittelijöille tarvittavat tiedot raaka-aineita ja jalostustoimenpiteitä koskevien päätösten tekoon.
Lisävarusteena saatavana sisäänrakennettu lämmitysyksikkö kiinteiden näytteiden kuten rasvojen ja vahojen sulattamiseen ja ehkäisemään niiden kiinteytymistä kyvetissä. Jokaisessa instrumentissa on pitkä näytekammio kyveteille, joiden valotie on korkeintaan 153 mm (6”), mikä varmistaa tarkan värimittauksen myös kyllästämättömillä näytteillä, kuten liuottimilla ja parafiiniöljyillä.
RCMSi (etäkalibrointi ja -huoltopalvelu Internetin kautta) -toiminnon avulla kalibroitu mittaus voidaan suorittaa ISO17025 -sertifioidulla nestestandardilla. Spektrivaste siirretään The Tintometer Ltd:n suojatulle kalibrointipalvelimelle. Tämän toimenpiteen jälkeen jäljitettävä kalibrointitodistus lähetetään käyttäjälle sähköpostitse.
PFX880/CIE -värimittari on perusinstrumentti ilman erityisiä väriasteikkoja ja sitä voi käyttää kattavasti CIE-arvojen mittaamiseen.
PFX880/L -värimittari ilmaisee värit Lovibond®-yksiköissä, joka on ruokaöljyille ja kemikaaleille yleisesti käytetty perinteinen asteikko
PFX880/AT -värimittari antaa väritiedot AOCS Tintometer® -asteikon mukaan, joka on muunnettu kelta-puna-versio Lovibond®-asteikosta.
PFXi 880/S mittaa automaattisesti ICUMSA-värin 420 nm:ssä, 560 nm:ssä tai 720 nm:ssä, ja tunnettuna Brix-arvona. Se ilmaisee värin myös Lovibond RYBN -asteikon yksiköissä punainen, keltainen, sininen ja neutraali.
Petrokemiallinen PFXi 880/P -värimittari on suunniteltu ASTM D 6045 -vaatimusten mukaiseksi, mukaan lukien sekä Saybolt- että ASTM-värin automaattinen määritys monista erilaisista raakaöljytuotteista.
PFX880/IP 17 antaa tietoja IP 17 -menetelmille A ja B (Lovibond RYBN ja IP-yksiköt).
Kussakin instrumentissa tulokset voidaan esittää myös CIE-arvoina tai spektritietoina.
Selitys • vakiovarusteena  + saatavana lisävarusteena toimitettavassa päivityspakkauksessa
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan valotiepituudeltaan asianmukaiset optiset Lovibond®-lasikyvetit jokaiselle mukana tulevalle asteikolle, huoltopakkaus, varalamppu ja ohjeet.