Kolorimetri, spektrofotometriset värimittarit, Lovibond® PFXi 950 -sarja
Toimittaja: Tintometer
Lovibond® PFXi 950 Series
633-0237EA 15950 EUR
633-0237 633-0236 633-0235 633-0234
Kolorimetri, spektrofotometriset värimittarit, Lovibond® PFXi 950 -sarja
Kolorimetrit Transmittanssikolorimetrit
Lisävarusteena saatavana sisäänrakennettu lämmitysyksikkö kiinteiden näytteiden kuten rasvojen ja vahojen sulattamiseen ja ehkäisemään niiden kiinteytymistä kyvetissä. Jokaisessa instrumentissa on pitkä näytekammio kyveteille, joiden valotie on korkeintaan 153 mm, mikä varmistaa tarkan värimittauksen myös kyllästämättömillä näytteillä, kuten liuottimilla ja parafiiniöljyillä.
PFXi 950 -värimittari ilmaisee värin Lovibondin RYBN-väreinä, AOCS-Tintometer- ja Gardner-väreinä, CIE-arvoina tai spektritietoina.
Petrokemiallisessa PFXi 950 /P -värimittarissa on mineraaliöljyjen ja petrokemian tuotteiden tärkeimmät väriasteikot, mm. sekä Saybolt- että ASTM-värit. Siinä on myös Pt-Co/Hazen/APHA -asteikot.
Kussakin instrumentissa tulokset voidaan esittää myös CIE-arvoina tai spektritietoina.
Tilaustiedot: PFXi 950 -malliin on saatavana päivityspaketteja muiden väriasteikoiden käyttöön, esim. FAC-väri, jodi, Klett-väri (sininen suodatin KS-42), keltaisuusindeksi, beetakaroteeni, klorofylli A&B. PFXi 950/P -malliin on saatavana myös muita päivityspaketteja, kuten jodiväri, happopesuväri ja värjätty lentobensiini. Pyydä lisätietoja.
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan valotiepituudeltaan asianmukaiset optiset Lovibond®-lasikyvetit jokaiselle mukana tulevalle asteikolle, huoltopakkaus, varalamppu ja ohjeet.