DL-alaniini

Toimittaja: Molekula

MOLE44733272-1KGEA 104 EUR
MOLE44733272-1KG
DL-alaniini
DL-alaniini
Kaava: C₃H₇NO₂
MW: 89,09 g/mol
Kiehumispiste: 189 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 79 °C
Tiheys: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064408
CAS-numero: 302-72-7
EINECS: 206-126-4
Merck Index: 13,00203

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR