Kolesteroli
Toimittaja: Wako
WAKO413-43995EA 73.4 EUR
WAKO413-43995
Kolesteroli
Kolesteroli
Kaava: C₂₇H₄₆O
MW: 386,66 g/mol
Kiehumispiste: 360 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 147…150 °C
Tiheys: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD00003646
CAS-numero: 57-88-5
EINECS: 200-353-2
Merck Index: 13,02221