Borane dimethyl sulphide complex
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles.
42967.AAEA 70.7 EUR
42967.AA 42967.AP 42967.AE 42967.AC
Borane dimethyl sulphide complex
Borane dimethyl sulphide complex
Kaava: C₂H₉BS
MW: 75,97 g/mol
Kiehumispiste: ∼44 °C (haj. lämpötila)
Sulamispiste: –38 °C
Tiheys: 0,801
Leimahduspiste: –1 °C (31 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00013189
CAS-numero: 13292-87-0
EINECS: 236-313-6
UN: 2924
ADR: 3,II