Borane dimethyl sulphide complex ≥94%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L07705.ACEA 113 EUR
L07705.AC L07705.AE
Borane dimethyl sulphide complex ≥94%
Borane dimethyl sulphide complex
Kaava: C₂H₉BS
MW: 75,97 g/mol
Kiehumispiste: ∼44 °C (haj. lämpötila)
Sulamispiste: –38 °C
Tiheys: 0,801
Leimahduspiste: –1 °C (30 °F)
MDL numero: MFCD00013189
CAS-numero: 13292-87-0
EINECS: 236-313-6
UN: 2924
ADR: 3,II