Borane dimethyl sulphide complex 2 M in THF
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Packaged under argon in resealable ChemSeal™ bottles.
42965.AEEA 194 EUR
42965.AE 42965.AP
Borane dimethyl sulphide complex 2 M in THF
Borane dimethyl sulphide complex
Kaava: C₂H₉BS
MW: 75,97 g/mol
Tiheys: 0,855
Leimahduspiste: –17 °C (1 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00013189
CAS-numero: 13292-87-0
EINECS: 236-313-6
UN: 3399
ADR: 4.3,II