Kloorivetyliuos 25% Reag. Ph. Eur. 1043501
Toimittaja: VWR Chemicals
|
Vaara
|
87842.290EA
75
EUR
87842.290
Kloorivetyliuos 25% Reag. Ph. Eur. 1043501
Kloorivetyliuos
Tilaustiedot: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Kaava:
HCl MW: 36,46 g/mol Kiehumispiste: 110 °C (1013 hPa) Sulamispiste: –30 °C Tiheys: 1,13 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00011324 CAS-numero: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 1789 ADR: 8,II REACH: 01-2119484862-27 |