Trikloorietikkahappo (jää) 4% vesiliuos Reag. Ph. Eur.
Toimittaja: VWR Chemicals
|
Vaara
|
Synonyms:
TCA
87956.180EA
107
EUR
87956.180
Trikloorietikkahappo (jää) 4% vesiliuos Reag. Ph. Eur.
Trikloorietikkahappo (jää)
Tilaustiedot: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Kaava:
Cl₃CCOOH MW: 163,39 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00004177 CAS-numero: 76-03-9 EINECS: 200-927-2 UN: 2564 ADR: 8,III |