Leucosep™-putket, huokoinen este ja kierrekorkki
Toimittaja: Greiner bio-one
Leucosep™
GREI227288_250EA 3480 EUR
GREI227288_250 GREI163289_500 GREI163290_50 GREI163288_50 GREI163290UK GREI163288_500 GREI227289_300 GREI227290P 720-1840 GREI163290_500 GREI163290P
Leucosep™-putket, huokoinen este ja kierrekorkki
Diagnostiset testit
PP.
  • Helppo täyttää huokoisen esteen läpi (ei tarvetta näytemateriaalien aikaa vievään ja työlääseen asetteluun)
  • Nopea erottelu 15 minuutissa huoneenlämmössä
  • Erytrosyyttien ja granulosyyttien poisto, ei erytrosyyttien aiheuttamaa uudelleenkontaminaatiota, ei markkerimolekyylien estoa
Lymfosyyttien ja mononukleaaristen solujen tehokas erotus perifeerisestä verestä ja luuytimestä. Ei sisällä sytotoksiineja eikä pyrogeenejä. Muita laboratoriolaitteita ei tarvita. Rikastus suoraan kokoverestä. Näytteen koko: 15–30 ml verta. Täyttämätön, sopii käytettäväksi erilaisten erotusaineiden kanssa
Sterile tubes offer improved yields and recoveries, higher purity enrichments, and the benefit of less time spent in procedural preparations. Polypropylene tubes feature conical bottoms and printed blue graduation markings. Supplied with HDPE screw caps. Designed for single use only.
Efficient separation of lymphocytes and mononuclear cells from peripheral blood and bone marrow. Non-cytotoxic, non-pyrogenic. No additional laboratory equipment required. Enrichment directly from whole blood.
Tubes prefilled come with 1.077 g/mL of seperation medium and features porous barriers at the 3m graduation.
Sample volume: 15 to 30 ml blood.