Mikrosentrifugiputket
Toimittaja: Greiner bio-one
211-2521EA 419 EUR
211-2521 525-0491 525-0488 211-2522 525-0490 211-2510 211-2520 525-0489
Mikrosentrifugiputket
Putket Mikrosentrifugiputket
PP.
  • Hyvä kemikaalin- ja lämmönkestävyys
  • Saatavana Eppendorf-järjestelmiin (paitsi 211-2522: Vitatron ja 211-2524: Roche)
  • Ei sisällä tunnistettavaa DNaasia, RNaasia, ihmisen DNA:ta eikä pyrogeeneja