Karakterisoitu naudan sikiön seerumi, HyClone™
Toimittaja: HyClone products (Cytiva)
HyClone™
HYCLSH30071.03IREA 571 EUR
HYCLSH30071.03IR SH30071.01HI SH30071.02 SH30071.03 SH30071.03HI SH30071.03IR25 HYCLSH30071.01 SH30071.03IR30 HYCLSH30071.02HI
Karakterisoitu naudan sikiön seerumi, HyClone™
Seerumit
Edistä solujen kasvua Yhdysvalloista peräisin olevilla, Biokemiallisesti karakterisoitu HyClone™ FBS on edullisempaa kuin määritetty FBS, mutta se täyttää useimpien vaativien soluviljelijöiden vaatimukset.
Tested for endotoxin, hemoglobin, and additional biochemical assays and filtered through serial 100 nm pore-size rated filters.