Lisävarusteet, TLC opetussarja, Micro Set A
Toimittaja: MACHEREY-NAGEL
552-0089EA 624 EUR
552-0089 MANA814013 MANA814002 MANA814003 MANA814011 MANA814012 MANA814001
Lisävarusteet, TLC opetussarja, Micro Set A
Opetusmateriaalit Chemistry Educational Materials Chromatography Learning Activities
Toimitustiedot: 3 kehityskammiota, 50 lasikapillaaria (1 ?l), 1applikointiohjain, 1x10 ml mittalasi, 50 levyä 4x8 cm POLYGRAM SIL G/UV254, 50 levyä 4x8 cm ALOX N/UV254 ja 50 levyä 4x8 cm CEL 300, 3 väriaineseosta (8 ml), 3 liuotinseosta (100 ml), 2 huopakynää ja käyttöohjeet.