  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
1,3-Diaminocyclohexane
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"1"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (ACRO370240100)
Toimittaja:  Acros Organics
Kuvaus:   1,3-Diaminocyclohexane
UOM:  1 * 10 ml