  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Metyylipunainen
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"18"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Metyylipunainen
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Metyylipunainen 0,2 g/l etanolissa 0,2 g/l etanolissa, TECHNICAL
UOM:  1 * 250 ml
Toimittaja:  Alfa Aesar
Kuvaus:   Metyylipunainen
Toimittaja:  Alfa Aesar
Kuvaus:   Metyylipunainen 1 g/l etanolissa 0,1% (w/v) etanolissa
Toimittaja:  Alfa Aesar
Kuvaus:   Metyylipunainen ACS
Tuoteluettelon nro: (HACH2193432)
Toimittaja:  Hach
Kuvaus:   Metyylipunainen vesiliuos 1% vesiliuos
UOM:  1 * 100 ml
Toimittaja:  Acros Organics
Kuvaus:   Metyylipunainen, pure indicator
Toimittaja:  Acros Organics
Kuvaus:   Metyylipunainen ACS
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 18
  1  2  3  Seuraava
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping