Etyleenidi(asetaatti) ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
41910.36EA 87.8 EUR
41910.36 41910.22 41910.0E
Etyleenidi(asetaatti) ≥97%
Etyleenidi(asetaatti)
Kaava: C₆H₁₀O₄
MW: 146,14 g/mol
Kiehumispiste: 186…187 °C
Sulamispiste: –41 °C
Tiheys: 1,13
Leimahduspiste: 82 °C (181 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008718
CAS-numero: 111-55-7
EINECS: 203-881-1
Merck Index: 13,03833