Tymoli
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
Vaara
EHERC17575200EA 106 EUR
EHERC17575200
Tymoli
Tymoli
Kaava: 2-[(CH₃)₂CH]C₆H₃-5-(CH₃)OH
MW: 150,22 g/mol
Kiehumispiste: 233 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 49…51 °C
Tiheys: 0,965 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 104 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002309
CAS-numero: 89-83-8
EINECS: 201-944-8
UN: 2430
ADR: 8,III
Merck Index: 12,09540
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/78/44/2297844.jpg