Riboflaviini
Toimittaja: Molekula
MOLE15667878-100GEA 39.9 EUR
MOLE15667878-100G
Riboflaviini
Riboflaviini
Kaava: C₁₇H₂₀N₄O₆
MW: 376,37 g/mol
Sulamispiste: 280 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005022
CAS-numero: 83-88-5
EINECS: 201-507-1
Merck Index: 12,08367