trans-1,2-diaminosykloheksaani-N,N,N',N'-tetraetikkahappomonohydraatii
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
Varoitus
Synonyms: Titriplex® IV
EHERC12194000EA 106 EUR
EHERC12194000
trans-1,2-diaminosykloheksaani-N,N,N',N'-tetraetikkahappomonohydraatii
trans-1,2-diaminosykloheksaani-N,N,N',N'-tetraetikkahappomonohydraatii
Kaava: C₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O
MW: 364,35 g/mol
Sulamispiste: > 210 °C
MDL numero: MFCD00066429
CAS-numero: 125572-95-4
EINECS: 236-308-9