Astiat, kertakäyttöiset
Toimittaja: Bochem
BOCH11611EA 72.2 EUR
BOCH11611 BOCH11610 BOCH11613 BOCH11615
Astiat, kertakäyttöiset
Punnitusastiat Punnitusastiat
Alumiinia.
  • Tasainen pohja ja poimutettu reuna vahvisteena
  • Öljyvapaa
  • Hieman kapeneva muoto helpottaa pinoamista päällekkäin
Vahva, kertakäyttöinen astia poimutettu reuna. Sopii käytettäväksi esim. punnituksessa, annostelussa tai säilytysastiana. Voidaan käyttää myös haihdutusastiana, tavaroiden säilytykseen tai kantena.