Magneettisekoittaja, FABdrive
Toimittaja: 2mag
FABdrive
442-0824EA 2720 EUR
442-0824 442-0841 442-0842 TMAG50101_UK TMAG50101_CH 442-0840
Magneettisekoittaja, FABdrive
Sekoittajat Magneettisekoittajat
Kestävä magneettisekoittaja, jossa kokonaan koteloitu ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo, soveltuu erittäin viskoosisille aineille. Käyttölämpötilat enintään 50 °C.
  • Erittäin voimakas magneettinen kytkentä SmCo-magneeteilla, magneettisen tehon siirtoon pitkiä matkoja tai astioiden paksujen pohjien läpi tai kun astioissa on kaksinkertainen pinnoite
  • Soveltuu hyvin prosessintekniikkajärjestelmiin ja teolliseen käsittelyyn integroitavaksi
IP-suojausluokka: IP 65
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu ohjausyksikkö yhden FABdrive-sekoittajan liitäntään.
SoftStart-toiminto sekoitussauvan luotettavaan ja turvalliseen kiihdytykseen
QuickSet aloitus- ja maksiminopeuden asetukseen
QuickStop-toiminto jälkikäynnin ja lasin rikkoutumisen estämiseksi
Äänimerkkitoiminto nopeuden laskiessa alle asetetun
Viimeinen työtila tallentuu, kun virta katkaistaan
Digitaalinen näyttö nopeus- ja SoftStart-asetuksille (muuttuva 20 - 99 sekuntia) ja aktiiviselle nopeudelle
Sertifikaatit: IP-suojausluokka: IP 20