Suodatinkärjet, uTIP™
Toimittaja: Biotix
uTIP™
732-1429EA 160 EUR
732-1429 732-2383 732-3398 732-1430 732-2384 732-3397 732-1432 732-1434 732-1433
Suodatinkärjet, uTIP™
Pipetinkärjet
This new generation of filter tips form an excellent seal on both single- and multi-channel pipettes. The tips are manufactured with proprietary technologies for increased pipetting accuracy and precision. Biotix filters are made from only the best materials and keep pipettes free of aerosol contamination.
  • PP, sterile, transparent
  • FlexFit™ provides a flexible nature at the proximal end of the tip, so reducing the loading and ejection forces when using a pipette
  • Blade™ technology eliminates hanging drops at the distal end of the pipette tip
  • Certified free of DNA, DNase, RNase, and endotoxins (pyrogens)
X-Resin™ kärkien erikoisuus on valmistustekniikan aikaansaama erikoissileä pinta, joka on suunniteltu pienentämään näytteen jäämistä kärkeen ja siitä aiheutuvaa hävikkiä. Täydellinen näytteen ulossaanti parantaa tarkkuutta tämänpäivän herkillä menetelmillä.
Sertifikaatit: IVD merkityt. Valmistettu tarkasti kontrolloidusti ISO 9001 sertifikaatin mukaisesti. Jokainen erä on testattu jotta paras mahdollinen laatu ja yhteensopivuus saavutettaisiin. Kaikki raaka-aineet ovat jäljitettävissä.