Kuoppalevyt, soluviljelylevyt, VWR®
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR®
734-2778EA 163 EUR
734-2778 734-2799 734-2801 732-2907 734-2802 734-2326 734-2323 734-2800 734-2325 734-2779 734-2888 734-2798 734-2777 734-2780 734-2803 734-2782 734-2324 734-2327 732-2906 732-2904 734-2781 732-2905 734-2328
Kuoppalevyt, soluviljelylevyt, VWR®
Kuoppalevyt Soluviljelylevyt, monikuoppaiset Standardilevyt
VWR® -soluviljelylevyt ovat vakuumi-kaasuplasmakäsiteltyjä, mikä tekee solujen kiinnittymisestä ja kasvusta tasaista.
  • Kuoppien tilavuuksien yhtenäisyys varmistaa tasaisen solukasvun
  • Kuoppien korotetut reunat ja kannen tiivistysrenkaat vähentävät haihtumista ja minimoivat reunavaikutukset.
  • Kansi voidaan asettaa vain yhteen asentoon, mikä vähentää kontaminaation riskiä.
  • Kuoppien aakkosnumeeriset merkinnät helpottavat tunnistamista.
Increased cell attachment surface treatment: This highly hydrophilic surface offers a significant advantage over the traditional cell culture surface. The surface treatment can improve cell spreading and attachment, and is suitable for cells that may adhere poorly due to cell phenotype, stressful culture conditions, or those which normally require additional biological coatings for attachment.
TC-treated: These plates are vacuum-gas plasma-treated for consistent cell attachment and growth.
Non treated: Non treated cell and tissue culture plates are ideal for applications where cell attachment is not desired.
Culture area = cm² per well.
Sertifikaatit: ISO 13485:2003, ISO 9001:2008
Pakkaus: Yksittäispakattu aukirevittäviin paperi-/kuplamuovipakkauksiin.