Magneettisekoittaja, bioMIX 1
Toimittaja: 2mag
bioMIX
442-0834EA 1260 EUR
442-0834 442-0835 442-0836
Magneettisekoittaja, bioMIX 1
Sekoittajat Magneettisekoittajat
Erittäin litteät sekoitusjärjestelmät soluviljelmien huolelliseen sekoitukseen. Sopii viljelypulloihin, joissa on integroitu sekoitsusauva. Hermeettisesti suljettu, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo on vesitiivis ja suojattu bakteereilta. Käyttölämpötilat enintään 50 °C.
  • Tasainen sekoitus
  • SoftStart-toiminto sekoitussauvan luotettavaan ja turvalliseen kiihdytykseen
  • Sekoittajan 10-portainen tehoasetus: 10 - 100%
  • QuickSet aloitus- ja maksiminopeuden asetukseen
  • Viimeinen työtila tallentuu, kun virta katkaistaan
  • Digitaalinen näyttö nopeus- ja tehoasetuksille
  • Soveltuu viskoosisille elatusaineille
IP-suojausluokka: IP 64.