Polymyxin B sulphate
Toimittaja: PanReac AppliChem
A0890.0001EA 81.6 EUR
A0890.0001 A0890.0010
Polymyxin B sulphate
Polymyxin B sulphate
Kaava: C₅₅H₉₆N₁₆O₁₃·2H₂SO₄
MW: 1385,61 g/mol
MDL numero: MFCD00131991
CAS-numero: 1405-20-5