Rikkihappo 0.005 mol konsentraatti vesiliuoksen valmistukseen, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
4869.EA 0 EUR
4869.
Rikkihappo 0.005 mol konsentraatti vesiliuoksen valmistukseen, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Rikkihappo
Kaava: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
Tiheys: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064589
CAS-numero: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II
Order Now
Testitulosten erittely
Titer (N) 0.0099-0.0101