Ilmanvaihdon lisälaitteet, ATEX-direktiivin mukaiset poistojärjestelmät
Toimittaja: Düperthal
DUEH2.00.339-1EA 840 EUR
DUEH2.00.339-1 DUEH2.00.397 132-0621 DUEH2.00.080 DUEH2.00.397-1S DUEH2.00.320-1 132-0735 132-0626 DUEH2.00.081
Ilmanvaihdon lisälaitteet, ATEX-direktiivin mukaiset poistojärjestelmät
Puhaltimet
Poistoilman valvontalaite, puhallin lisävarusteena: Helppokäyttöinen suojakaappien ilmanvaihto- ja valvontajärjestelmä. Laitteen anturi seuraa ilmavirran nopeutta ja antaa valo- ja äänimerkkihälytyksen, mikäli nopeus laskee alle asetusarvon. Täydellinen poistoilman valvontayksikkö toimitetaan valmiiksi koottuna (liitäntävalmiina) ja voidaan sijoittaa suoraan kaappiin. Ilmavirran nopeuden asetusarvo on asetettu valmiiksi tehtaalla, ja sitä voidaan säätää paine-erokytkimellä. Tilavuusvirtausnopeuden lisäksi laite valvoo myös virransyöttöä. Järjestelmä sisältää kaksi potentiaalivapaata liitintä (24 V/2 A), jotka mahdollistavat signaalilähetyksen erilliseen valvomoon. Sisäinen akku takaa neljän tunnin virransyötön virtakatkon varalta, sisältää selkeän vikailmoitusnäytön ja mahdollistaa standardin DIN EN 1946-7 mukaisen jatkuvan valvonnan. Kotelo on valmistettu jauhepinnoitetusta teräksestä, väri hopea.
Poistoilman valvontayksikön ominaisuudet:
50 viimeisimmän virheviestin tallennus, mukaan lukien päivämäärä, kellonaika, virheen tyyppi ja valikon vaihto.
– Nykyaikainen LED-näyttö 'Blue Mode', kielivaihtoehtoina saksa, englanti ja ranska
– Huoltotason/huoltovälin ilmaisin
– ATEX-direktiivin (94/9/EY) mukainen ja TÜV Süd -laitoksen myöntämä tyyppitodistus
Puhaltimella varustetun poistoilman valvontayksikön lisäominaisuudet:
Ilmanpoistoyksikkö soveltuu kaikenkokoisiin kaappeihin, elektroninen säätö.
– Poistoilman valvontatoiminto voidaan poistaa käytöstä
– Puhallin on standardin DIN EN 14986 mukainen
– Tilavuusvirtausnopeus 0–72 m³/h (vaiheittainen, ilman vastusta)
– R/min 0–2820 1/min (vaiheittainen, ilman vastusta)
Ilmanvaihtolaite, jossa puhallin: Suojakaappien helppokäyttöiseen ilmanvaihtoon. Standardin DIN EN 14986 mukaisella puhaltimella varustettu ilmanvaihtoyksikkö toimitetaan valmiiksi koottuna (liitäntävalmiina) ja voidaan sijoittaa suoraan kaappiin. ATEX-direktiivin (94/9/EY) mukainen ja TÜV Südin myöntämä tyyppitodistus. Kotelo on valmistettu jauhepinnoitetusta teräksestä, väri hopea.
Moniportainen suodattimen varoitusjärjestelmä:
Säädettävä paine-eron valvonta. Suodatinelementtien ja suodattimen suojuksen valvonta toteutettu mikrokytkimien avulla,
Ajastustoiminto osoittaa seuraavan huoltoajankohdan, standardien DIN 12927 ja EN 13463 mukaisesti suodatin on vaihdettava kerran vuodessa. Käyttäjän suorittama aktiivihiilisuodattimien tarkastus neljännesvuosittain, valvonta syöttöprotokollan ja ajastustoiminnon avulla.
– Luettelo suodatettavista aineista
– Ilmanpoistoyksikkö soveltuu kaikenkokoisiin kaappeihin, elektroninen säätö
– LED-näyttö 'Blue Mode', jossa kielivaihtoehtoina saksa, englanti ja ranska. Puhaltimen häiriöistä ilmoittava varoitusjärjestelmä ja virheviestien elektroninen tallennus
– Kaksi potentiaalivapaata liitintä (24 V/2 A) signaalilähetystä varten
R/min 0–2820 1/min (vaiheittainen, ilman vastusta).
Täyttää standardien TRbF 20 (liite L), BGV A1, BGR 132 ja TRBS 2153 vaatimukset. Puhallin on standardin DIN EN 14986 mukainen. ATEX-direktiivin (94/9/EY) mukainen ja TÜV Süd -laitoksen myöntämä tyyppitodistus. Täyttää nykyaikaisten 'vihreiden' laboratorioiden vaatimukset, erittäin joustava asennus.
Radiaalipuhaltimet
Räjähtävän ja terveydelle vaarallisen ilman ja kaasujen poistoon. Kotelo ja varren tiiviste ruiskuvalumenetelmällä valmistettua, palonkestävää polypropeenia (PP-FR), vastapäivään pyörivä sekoitin, jossa koverat lavat.
Puhallin on standardin DIN EN 14986 ja ATEX-direktiivin mukainen ja sopii yleiskäyttöön.
Poistoilma ei joudu kosketuksiin moottorin kanssa. Siksi räjähdyssuojattua mallia on tarpeen käyttää vain paikoissa, joissa on räjähdysvaara. Käytännössä kaikkien uusien puhaltimien on oltava ATEX-direktiivin mukaisia.
Sertifikaatit: ATEX-compliant.