EDC-HCl (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride)
Toimittaja: Molekula
Varoitus
Synonyms: EDC HClEDC
MOLE71674020-25GEA 67.1 EUR
MOLE71674020-25G
EDC-HCl (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride)
EDC-HCl (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride)
Kaava: C₈H₁₇N₃·HCl
MW: 191,7 g/mol
Sulamispiste: 112…113 °C
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD00012503
CAS-numero: 25952-53-8
EINECS: 247-361-2
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/32/20961432.jpg