4-Amino-N,N-dietyylianiliini 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Synonyms: N,N-Dietyylibentseeni-p-diamiiniN,N-Dietyylibentseeni-1,4-diamiini
ACRO407391000EA 122 EUR
ACRO407391000 ACRO407390050 ACRO407395000 ACRO407390250
4-Amino-N,N-dietyylianiliini 98%
4-Amino-N,N-dietyylianiliini
Kaava: C₁₀H₁₆N₂
MW: 164,25 g/mol
Kiehumispiste: 260 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 23 °C
Tiheys: 0,988 g/cm³
Leimahduspiste: 139 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007861
CAS-numero: 93-05-0
EINECS: 202-214-1
UN: 2923
ADR: 8,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear yellow-brown to dark brown to black Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %