(3-((3-kolamidopropyyli)dimetyyliammonio)-1-propaanisulfonaatti)
Toimittaja: G Bioscienes
Synonyms: CHAPS
DG050EA 110 EUR
DG050
(3-((3-kolamidopropyyli)dimetyyliammonio)-1-propaanisulfonaatti)
(3-((3-kolamidopropyyli)dimetyyliammonio)-1-propaanisulfonaatti)
Kaava: C₃₂H₅₈N₂O₇S
MW: 614,89 g/mol
Sulamispiste: 116 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00081083
CAS-numero: 75621-03-3
Merck Index: 12,02085