(3-((3-kolamidopropyyli)dimetyyliammonio)-1-propaanisulfonaatti)
Toimittaja: Molekula
Synonyms: CHAPS
MOLE90005195EA 0 EUR
MOLE90005195
(3-((3-kolamidopropyyli)dimetyyliammonio)-1-propaanisulfonaatti)
(3-((3-kolamidopropyyli)dimetyyliammonio)-1-propaanisulfonaatti)
Kaava: C₃₂H₅₈N₂O₇S
MW: 614,89 g/mol
Sulamispiste: 116 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00081083
CAS-numero: 75621-03-3
Merck Index: 12,02085