(3-((3-kolamidopropyyli)dimetyyliammonio)-2-hydroksi-1-propaanisulfonaatti)
Toimittaja: G Bioscienes
Varoitus
DG053EA 1260 EUR
DG053
(3-((3-kolamidopropyyli)dimetyyliammonio)-2-hydroksi-1-propaanisulfonaatti)
(3-((3-kolamidopropyyli)dimetyyliammonio)-2-hydroksi-1-propaanisulfonaatti)
Kaava: C₃₂H₅₈N₂O₈S
MW: 630,89 g/mol
Sulamispiste: 184…186 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
CAS-numero: 82473-24-3