5-bromi-4-kloori-3-indolyyli-beta-D-galaktopyranosidi, X-Gal
Toimittaja: PanReac AppliChem
A1007.0001EA 200 EUR
A1007.0001
5-bromi-4-kloori-3-indolyyli-beta-D-galaktopyranosidi, X-Gal
5-bromi-4-kloori-3-indolyyli-beta-D-galaktopyranosidi, X-Gal
Kaava: C₁₄H₁₅BrClNO₆
MW: 408,63 g/mol
Sulamispiste: 237…239 °C
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD00005666
CAS-numero: 7240-90-6
EINECS: 230-640-8