Aeskuliini-1,5 H2O ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
A11624.14EA 316 EUR
A11624.14 A11624.06 A11624.22
Aeskuliini-1,5 H2O ≥97%
Aeskuliini-1,5 H2O
Inhibits chemically induced carcinogenesis in mouse skin and kidney
Kaava: C₁₅H₁₆O₉·1,5H₂O
MW: 367,31 g/mol
Sulamispiste: 203…205 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149492
CAS-numero: 66778-17-4
EINECS: 208-517-5