Wright's stain mikroskooppiseen värjäykseen
Toimittaja: Thermo Scientific
A17903.22EA 366 EUR
A17903.22 A17903.14
Wright's stain mikroskooppiseen värjäykseen
Wright's stain
Tiheys: 0,8 g/cm³ (20 °C)
MDL numero: MFCD00082143
CAS-numero: 68988-92-1