Wright's stain mikroskooppiseen värjäykseen, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
Varoitus
M-Clarity™ quality level = MQ400
1.09278.1000EA 3930 EUR
1.09278.1000 1.09278.0000 1.09278.0025
Wright's stain mikroskooppiseen värjäykseen, Sigma-Aldrich®
Wright's stain
Tiheys: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00082143
CAS-numero: 68988-92-1
EINECS: 273-541-5
IVDLogo