Hait: Taskulamput
Taskulamppu on kätevä, mukana kannettava valonlähde. Kemiallisesti kestävä materiaali ja yhtenäinen valokeila.
Taskulamppu on kätevä, mukana kannettava valonlähde. Kemiallisesti kestävä materiaali ja yhtenäinen valokeila.
7  results were found
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (SIMEDI0070)
Toimittaja: Industrial Physics
Kuvaus: LED rechargeable flashlight, Atex zone 1 with scratch proof PC lens and safety switch, NiMH battery pack
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (SIMEDI0035)
Toimittaja: Industrial Physics
Kuvaus: This powerful TQC aluminium LED pocket flashlight produces a very impressive 200 lumens and provides a projection distance of 250 m. It is suitable fo...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (PRTWPA63YBR)
Toimittaja: Portwest
Kuvaus: This torch is designed for a wide array of tasks, from security to everyday use.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (PRTWPA50SIR)
Toimittaja: Portwest
Kuvaus: Head light with tilt control, made of ABS, used to aim the light where it is needed most. Designed for a wide array of tasks, from security to everyda...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (PRTWPA54BKR)
Toimittaja: Portwest
Kuvaus: Strong and durable precision engineered aluminium shell torch, uses new CREE technology which is up to 10 times brighter than current L.E.D bulbs.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (111-1950)
Toimittaja: UVEX
Kuvaus: LED head torch KS-6001 with two beam types.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (VART16611101421)
Toimittaja: VARTA GERAETEBATTERIE
Kuvaus: This pen light is suitable for everyday situations whenever you need a flashlight.
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom