Yleiskäyttöinen astia, monikäyttöiset
Toimittaja: Greiner bio-one
GREI724401BEEA 0 EUR
GREI724401BE GREI724401_720
Yleiskäyttöinen astia, monikäyttöiset
Näyteastiat, muovia Yleiskäyttöinenastiat
PP, natural, with ring screw cap and integrity seal.
  • Optimal mechanical, thermal and chemical stability
  • Leak-proof, unbreakable and resistant against chemical influences
  • More information and better traceability - catalogue number, lot number and expiry date are printed on the base of the beaker
Can be used universally for academic and medical purposes. Also ideal as a safe sputum or urine container. With writing space and exact graduation marks. Timesaving, as there is no need to remove the beaker from the pack. For single use only.
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan