Isopropyyli-β-D-tiogalaktopyranosidi
Toimittaja: Molekula
Synonyms:
IPTG
MOLE21689530-5GEA
43.5
EUR
MOLE21689530-5G
MOLE21689530-25G
Isopropyyli-β-D-tiogalaktopyranosidi
Isopropyyli-β-D-tiogalaktopyranosidi
Kaava:
C₉H₁₈O₅S MW: 238,31 g/mol Kiehumispiste: 402 °C (1013 hPa) Sulamispiste: 109,5…110.5 °C Storage Temperature: Pakastin |
MDL numero:
MFCD00063273 CAS-numero: 367-93-1 EINECS: 206-703-0 |