Sudan red G, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
17373-25GEA 41.7 EUR
17373-25G 17373-100G
Sudan red G, Sigma-Aldrich®
Sudan red G
Kaava: C₁₇H₁₄N₂O₂
MW: 278,31 g/mol
Sulamispiste: 225 °C
MDL numero: MFCD00046377
CAS-numero: 1229-55-6
EINECS: 214-968-9