5-Bromo-2-thiophenesulphonyl chloride ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
A14677.06EA 230 EUR
A14677.06 A14677.14
5-Bromo-2-thiophenesulphonyl chloride ≥98%
5-Bromo-2-thiophenesulphonyl chloride
Kaava: C₄H₂BrClO₂S₂
MW: 261,55 g/mol
Kiehumispiste: 99…101 °C (0,5 mmHg)
Sulamispiste: 39…42 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00084909
CAS-numero: 55854-46-1
UN: 3261
ADR: 8,II