Natriumkloridi 20% vesiliuos Reag. Ph. Eur. 1079502
Toimittaja: VWR Chemicals
87931.290EA
151
EUR
87931.290
Natriumkloridi 20% vesiliuos Reag. Ph. Eur. 1079502
Natriumkloridi
Tilaustiedot: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Kaava:
NaCl MW: 58,44 g/mol Tiheys: 1…1,2 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00003477 CAS-numero: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 |