Hopeanitraatti 0.1 mol/l (0.1 N) vesiliuos Reag. Ph. Eur. 1078302
Toimittaja: VWR Chemicals
|
Varoitus
|
87925.290EA
210
EUR
87925.290
Hopeanitraatti 0.1 mol/l (0.1 N) vesiliuos Reag. Ph. Eur. 1078302
Hopeanitraatti
Tilaustiedot: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Kaava:
AgNO₃ MW: 169,87 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00003414 CAS-numero: 7761-88-8 EINECS: 231-853-9 UN: 3264 ADR: 8,III |