Pullo, leveä suuaukko, kierrekorkilla
Toimittaja: Vitlab
215-1961EA 878 EUR
215-1961 215-4595 215-4594 215-4593
Pullo, leveä suuaukko, kierrekorkilla
Pullot Muovipullot
PFA, läpikuultava, PFA-kierrekorkki.
  • Erittäin hyvin kemikaaleja kestävä
  • Lämmönkestävyys –200 to +250 °C, voidaan autoklavoida
  • Nestetiivis
Pullot kestävät erittäin hyvin äärilämpötiloja, kemikaaleja ja korroosiota. Ei reagoi juuri minkään kemiallisen aineen kanssa lukuun ottamatta sulaneita alkalimetalleita, fluoriyhdisteitä ja kompleksisia halogeeniyhdisteitä korkeissa lämpötiloissa ja kovassa paineessa. Erinomainen astia nesteille ja jauheille sekä tahnamaisille ja rakeisille aineille. Pulloissa on leveä suuaukko, joka helpottaa täyttämistä ja puhdistamista.