3,5-Dichloro-4-iodobenzotrifluoride
Toimittaja: Thermo Scientific
MAYBSEW01636EAEA 0 EUR
MAYBSEW01636EA MAYBSEW01636DA
3,5-Dichloro-4-iodobenzotrifluoride
3,5-Dichloro-4-iodobenzotrifluoride
Kaava: C₇H₂Cl₂F₃I
MW: 340,9 g/mol
MDL numero: MFCD00084997
CAS-numero: 175205-56-8