Antraliini
EDQMD2953000EA
282
EUR
EDQMD2953000
Antraliini
Antraliini
Kaava:
C₁₄H₁₀O₃ MW: 226,23 g/mol Kiehumispiste: 400 °C (1013 hPa) Sulamispiste: 193,5…195 °C Tiheys: 1,433 g/cm³ (20 °C) |
MDL numero:
MFCD00053409 CAS-numero: 1143-38-0 EINECS: 214-538-0 Merck Index: 12,00723 |