Phthalide
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
Varoitus
EHERC16185000EA 969 EUR
EHERC16185000
Phthalide
Phthalide
Kaava: C₈H₆O₂
MW: 134,13 g/mol
Kiehumispiste: 290 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 73 °C
Tiheys: 1,1 g/cm³ (30 °C)
MDL numero: MFCD00005906
CAS-numero: 87-41-2
EINECS: 201-744-0