Ultrapuhtaan ja puhtaan veden puhdistusjärjestelmät, Milli-Q® Direct
Toimittaja: Merck
Milli-Q®
MILLZR0Q016GEEA 15220 EUR
MILLZR0Q016GE 171-0659 171-0569 171-0567 171-0568 171-0579 171-0566 171-0574 171-0564 171-0575 171-0573 171-0551 171-0570 171-0582 171-0571
Ultrapuhtaan ja puhtaan veden puhdistusjärjestelmät, Milli-Q® Direct
Vedenpuhdistusjärjestelmät Puhtaan ja ultrapuhtaan veden järjestelmät
Milli-Q® Direct -järjestelmät tuottavat tyypin I ultrapuhdasta vettä, 18,2 MΩ.cm ominaisvastus 25 °C:ssa ja <5 ppb orgaanista kokonaishiiltä (TOC) suoraan vesijohtovedestä. Tyypin III puhdasta vettä peruslaboratoriokäyttöön tuotetaan virtausnopeuksilla 8 ja 16 l/h (jopa 300 l/vrk).
  • Vettä voi annostella manuaalisesti ja volumetrisesti suurella tai alhaisella virtausnopeudella (enintään 2 l minuutissa)
  • Jalkakatkaisimella toimiva veden jakelu vapauttaa kädet muuhun työhön
  • Kattava prosessin valvontajärjestelmä tarkistaa systemaattisesti veden lämpötilan, paineen, johtokyvyn ja RO-hyljinnän kalibroiduilla mittareilla käytön eri vaiheissa
Tyypin III puhdas vesi varastoituu säiliöön, mistä sitä voi jakaa etukammion kautta analyyttisissa tekniikoissa käytettäväksi herkkyyden ollessa ppm-tasolla tai sen yli. Vettä voi lähettää jakelupumpun kautta laitteisiin, kuten lasitarvikkeiden pesukoneeseen, tai käsitellä lisää Milli-Q® Direct -järjestelmällä ja tuottaa ultrapuhdasta (tyypin I) vettä. Tyypin I vesi soveltuu kriittisimpiinkin laboratorioiden käyttötarkoituksiin. Suodattimien laajan valikoiman avulla ultrapuhtaan veden voi helposti muokata eri käyttötarkoituksiin sopivaksi. Käyttäjä voi vaihtaa yleisiin laboratoriokäyttötarkoituksiin soveltuvasta Millipak® Express 40 -suodattimesta UHPLC- tai LC-MS-luokan veden tuotantoon tarkoitettuun LC-Pak-suodattimeen tai BioPak®-suodattimeen. Sen avulla voi tuottaa pyrogeenejä ja nukleaasia sisältämätöntä vettä PCR:ään tai muihin molekyylibiologian käyttötarkoituksiin.
Kattava laadunvarmistus: todistukset vaatimuksenmukaisuudesta, laadusta ja kalibroinnista sekä kvalifiointiasiakirjat toimitetaan pyynnöstä.