Phenol : chloroform : iso-amyl alcohol (25:24:1) (v/v/v)
Toimittaja: PanReac AppliChem
Vaara
A0944.0500EA 249 EUR
A0944.0500
Phenol : chloroform : iso-amyl alcohol (25:24:1) (v/v/v)
Phenol : Chloroform : iso-Amyl alcohol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00133763
CAS-numero: 136112-00-0
UN: 2810
ADR: 6.1,II