Hait: Nelikulmaiset säiliöt
7  results were found
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: BÜRKLE
Kuvaus: These seamless rectangular tanks feature optimum ratio of wall thickness to filling load.
Tuoteluettelon nro: (ENTEE92-01D-0215)
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: Injection molded rectangular tanks with dual capacity.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: These PP rectangular tanks with cover can significantly reduce evaporation and contamination.
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: These heavy-duty rectangular LLDPE tanks with cover can withstand most acid, alcohols and bases. Tanks feature stepped flange at top provides reinforc...
Toimittaja: Bel-Art Products, a Part of SP
Kuvaus: These seamless, rotational-moulded PE tanks are lightweight and easy-to-handle.
Toimittaja: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Kuvaus: Tubs made of Plexiglas®, available with or without sloping base. Sloping base facilitates circulation of the liquid.
New Product
Toimittaja: SEMADENI
Kuvaus: These tanks can be used for a long time at temperatures of +50 °C.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom